2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid, α,α,α-Trifluor-o-toluolsulfonamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563552-1G
SIAL563552-1GEA
36.1
EUR
SIAL563552-1G
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S Molecular Weight: 225,19 g/mol |
MDL:
MFCD00042420 CAS-Nummer: 1869-24-5 UN: 2811 ADR: 6.1,I |