3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid, α,α,α-Trifluor-m-toluolsulfonamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563560-1G
SIAL563560-1GEA
47
EUR
SIAL563560-1G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S Molecular Weight: 225,19 g/mol |
MDL:
MFCD00042421 CAS-Nummer: 672-58-2 |