3-Brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brombenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563609-1G
SIAL563609-1GEA
26
EUR
SIAL563609-1G
3-Brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,09 g/mol |
MDL:
MFCD00084903 CAS-Nummer: 89599-01-9 |