4-Brom-2-fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563625-1G
SIAL563625-1GEA
38.5
EUR
SIAL563625-1G
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅BrFNO₂S Molecular Weight: 254,08 g/mol |
MDL:
MFCD03094291 CAS-Nummer: 214210-30-7 |