4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563846-1G
SIAL563846-1GEA
63
EUR
SIAL563846-1G
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril
Formel:
C₅H₃BrN₄ Molecular Weight: 199,01 g/mol |
MDL:
MFCD00173661 CAS-Nummer: 94741-70-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |