4(3H)-Pyrimidinone ≥98,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

56420-5G
SIAL56420-5GEA 140 EUR
SIAL56420-5G
4(3H)-Pyrimidinone ≥98,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®
4(3H)-Pyrimidinone
Formel: C₄H₄N₂O
Molecular Weight: 96,09 g/mol
MDL: MFCD00167178
CAS-Nummer: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR