4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
564494-5G
SIAL564494-5GEA
71.7
EUR
SIAL564494-5G
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169.95 g/mol |
MDL:
MFCD03788423 CAS-Nummer: 179899-07-1 |