5-Amino-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

564613-5G
SIAL564613-5GEA 109 EUR
SIAL564613-5G
5-Amino-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182.14 g/mol
Siedepunkt: 481
Schmelzpunkt: 234
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035748
CAS-Nummer: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR