3,4-Diethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

564929-5G
SIAL564929-5GEA 79.1 EUR
SIAL564929-5G
3,4-Diethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Diethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,097 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016607
CAS-Nummer: 2029-94-9
EINECS: 217-979-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR