4-Amino-2,6-dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichlor-4-pyridylamin, 2,6-Dichlorpyridin-4-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565342-5G
SIAL565342-5GEA
65.9
EUR
SIAL565342-5G
4-Amino-2,6-dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,6-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol |
MDL:
MFCD00052832 CAS-Nummer: 2587-02-2 |