4-Brom-N,N-diethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565377-5G
SIAL565377-5GEA
93.7
EUR
SIAL565377-5G
4-Brom-N,N-diethylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-N,N-diethylanilin
Formel:
C₁₀H₁₄BrN Molecular Weight: 228,13 g/mol |
MDL:
MFCD00013530 CAS-Nummer: 2052-06-4 EINECS: 218-140-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |