3-Brom-4-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565385-5G
SIAL565385-5GEA
18.8
EUR
SIAL565385-5G
3-Brom-4-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
MDL:
MFCD00020295 CAS-Nummer: 99-58-1 EINECS: 202-768-4 |