2-Brom-4-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromo-1-methoxy-4-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565407-5G
SIAL565407-5GEA
57
EUR
SIAL565407-5G
2-Brom-4-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232,03 g/mol |
MDL:
MFCD00041242 CAS-Nummer: 5197-28-4 EINECS: 225-983-5 |