Anthranilohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminobenzhydrazid, 2-Aminobenzoesäurehydrazid, 2-Aminobenzol-1-carbohydrazid, 2-Aminobenzohydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565490-10G 565490-50G
SIAL565490-10GEA 0 EUR
SIAL565490-10G SIAL565490-50G
Anthranilohydrazid, Sigma-Aldrich®
Anthranilohydrazid
Formel: C₇H₉N₃O
Molecular Weight: 151.17 g/mol
Siedepunkt: 378
Schmelzpunkt: 123
MDL: MFCD00017056
CAS-Nummer: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7