2-Chlor-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-3-hydroxy-p-anisaldehyd
565997-5G
SIAL565997-5GEA
125
EUR
SIAL565997-5G
2-Chlor-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD03425852 CAS-Nummer: 37687-57-3 EINECS: 253-627-9 |