Bariumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
566268-25G
SIAL566268-25GEA 108 EUR
SIAL566268-25G
Bariumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bariumiodid Hydrat
Formel: BaI₂·H₂O
Dichte: 5,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149155
CAS-Nummer: 7787-33-9
EINECS: 237-276-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III