2,4-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Difluorbenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566373-5G
SIAL566373-5GEA
53
EUR
SIAL566373-5G
2,4-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157,12 g/mol |
MDL:
MFCD00015547 CAS-Nummer: 85118-02-1 EINECS: 285-654-7 |