3,4-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Difluorbenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566381-5G
SIAL566381-5GEA
68.1
EUR
SIAL566381-5G
3,4-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157,12 g/mol |
MDL:
MFCD00015549 CAS-Nummer: 85118-04-3 EINECS: 285-656-8 |