2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566438-1G
SIAL566438-1GEA
34.4
EUR
SIAL566438-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅BrF₃N Molecular Weight: 264,04 g/mol |
MDL:
MFCD03094308 CAS-Nummer: 474024-36-7 |