3-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566446-5G
SIAL566446-5GEA
128
EUR
SIAL566446-5G
3-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
3-(Difluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Molecular Weight: 159.14 g/mol |
MDL:
MFCD00236221 CAS-Nummer: 22236-08-4 |