2-Acetylanthracen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Anthracenyl)aceton, 1-(2-Anthracenyl)ethanon, 2-Anthrylmethylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566780-1G
SIAL566780-1GEA
100
EUR
SIAL566780-1G
2-Acetylanthracen, Sigma-Aldrich®
2-Acetylanthracen
Formel:
C₁₆H₁₂O Molecular Weight: 220,27 g/mol |
MDL:
MFCD00156727 CAS-Nummer: 10210-32-9 |