4-Brombenzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Bromtoluol-α-thiol
566950-1G
SIAL566950-1GEA
64.3
EUR
SIAL566950-1G
4-Brombenzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzylmercaptan
Formel:
C₇H₇BrS Molecular Weight: 203,1 g/mol |
MDL:
MFCD03701566 CAS-Nummer: 19552-10-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |