2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

567191-5G
SIAL567191-5GEA 64.5 EUR
SIAL567191-5G
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formel: C₄H₆F₄O₂
Molecular Weight: 162,08 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00042375
CAS-Nummer: 425-61-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR