Tetramethylthiurammonosulfid
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bis(dimethylthiocarbamyl) sulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
567205-100G
SIAL567205-100GEA 92.4 EUR
SIAL567205-100G
Tetramethylthiurammonosulfid
Tetramethylthiurammonosulfid
Formel: C₆H₁₂N₂S₃
Molecular Weight: 208,37 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014870
CAS-Nummer: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN: 3077
ADR: 9,III