N-(3-Hydroxypropyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Morpholinopropanol, 3-Morpholino-1-propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
567280-1G
SIAL567280-1GEA
57.8
EUR
SIAL567280-1G
N-(3-Hydroxypropyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
N-(3-Hydroxypropyl)morpholin
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 145,2 g/mol |
MDL:
MFCD01713533 CAS-Nummer: 4441-30-9 |