5-Fluor-2-methylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
567442-1G
SIAL567442-1GEA
52.3
EUR
SIAL567442-1G
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 g/mol |
MDL:
MFCD03095047 CAS-Nummer: 163517-62-2 |