2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 3-Chlor-4-cyanbenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
567620-1G
SIAL567620-1GEA
51.4
EUR
SIAL567620-1G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N Molecular Weight: 205,57 g/mol |
MDL:
MFCD00084939 CAS-Nummer: 1813-33-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |