Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate

56790-50G
SIAL56790-50GEA 51.5 EUR
SIAL56790-50G
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₄H₅NNa₂O₄·1H₂O
Molecular Weight: 177,07 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00150689
CAS-Nummer: 17593-73-6
EINECS: 213-181-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR