3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
568244-5G
SIAL568244-5GEA
112
EUR
SIAL568244-5G
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₂H₁₄O₅ |
MDL:
MFCD00089268 CAS-Nummer: 1084-74-8 |