3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
568260-5G
SIAL568260-5GEA
52
EUR
SIAL568260-5G
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molecular Weight: 210,23 g/mol |
MDL:
MFCD00029821 CAS-Nummer: 10538-48-4 |