Ethyl-3-chlor-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
568325-5G
SIAL568325-5GEA
254
EUR
SIAL568325-5G
Ethyl-3-chlor-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-chlor-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,62 g/mol |
MDL:
MFCD05664241 CAS-Nummer: 16357-41-8 |