trans-3-Methoxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
568686-5G
SIAL568686-5GEA
80.7
EUR
SIAL568686-5G
trans-3-Methoxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Methoxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,18 g/mol |
MDL:
MFCD00024822 CAS-Nummer: 3179-09-7 |