16-Brompalmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
568708-5G
SIAL568708-5GEA
493
EUR
SIAL568708-5G
16-Brompalmitinsäure, Sigma-Aldrich®
16-Brompalmitinsäure
Formel:
BrH₂C(CH₂)₁₄COOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040779 CAS-Nummer: 2536-35-8 |