1,3-Phenylendiisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
568937-1G
SIAL568937-1GEA
237
EUR
SIAL568937-1G
1,3-Phenylendiisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
1,3-Phenylendiisothiocyanat
Formel:
C₈H₄N₂S₂ Molecular Weight: 192,27 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
3125-77-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)