4-Chlor-2-fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569100-1G
SIAL569100-1GEA
123
EUR
SIAL569100-1G
4-Chlor-2-fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-fluorphenylisocyanat
Formel:
C₇H₃ClFNO Molecular Weight: 171,56 g/mol |
CAS-Nummer:
51163-28-1 |