4,6-Dichlor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dichloro-6-methylaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569240-5G
SIAL569240-5GEA
61.1
EUR
SIAL569240-5G
4,6-Dichlor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichlor-o-toluidin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molecular Weight: 176,05 g/mol |
MDL:
MFCD00044074 CAS-Nummer: 30273-00-8 |