3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569321-5G
SIAL569321-5GEA
102
EUR
SIAL569321-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol, Sigma-Aldrich®
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol
Formel:
C₁₂H₁₆OSi |
MDL:
MFCD03701606 CAS-Nummer: 40230-92-0 |