(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, (R)-Boc-4-methoxy-β-Phe-OH
56999-500MG-F
SIAL56999-500MG-FEA
251
EUR
SIAL56999-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₅ Molecular Weight: 295,3309 g/mol |
MDL:
MFCD03427938 CAS-Nummer: 500788-87-4 |