Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acid Blue 74, Food blue No. 2
57000-100G-F 57000-25G-F 57000-500G-F
SIAL57000-100G-FEA 141 EUR
SIAL57000-100G-F SIAL57000-25G-F SIAL57000-500G-F
Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969