Chloroform-[D1] für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

570699-50G
SIAL570699-50GEA 57.7 EUR
SIAL570699-50G
Chloroform-[D1] für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR