1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Piperazin-1-yl(tetrahydrofuran-2-yl)methanone hydrobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
570990-5G
SIAL570990-5GEA
122
EUR
SIAL570990-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin Hydrobromid
Formel:
C₉H₁₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 265,1475 g/mol |
MDL:
MFCD03701619 CAS-Nummer: 63590-62-5 |