Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Kalium(p-tolyl)trifluoroborat, (4-Methylphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
571555-1G
SIAL571555-1GEA
57.8
EUR
SIAL571555-1G
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃K Molecular Weight: 198,04 g/mol |
MDL:
MFCD01318171 CAS-Nummer: 216434-82-1 |