Tris(triphenylphosphin)kupfer(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bromotris(triphenylphosphine)copper(I)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
572144-5G
SIAL572144-5GEA
60.3
EUR
SIAL572144-5G
Tris(triphenylphosphin)kupfer(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphin)kupfer(I)bromid
Formel:
C₅₄H₄₅BrCuP₃ Molecular Weight: 930,32 g/mol |
MDL:
MFCD04118115 CAS-Nummer: 15709-74-7 |