4-(2-Pyridyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
572411-5G
SIAL572411-5GEA
33
EUR
SIAL572411-5G
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO Molecular Weight: 183,21 g/mol |
MDL:
MFCD01863537 CAS-Nummer: 127406-56-8 |