3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid, 3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
573353-1G
SIAL573353-1GEA
44.8
EUR
SIAL573353-1G
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,64 g/mol |
MDL:
MFCD00126370 CAS-Nummer: 19947-39-8 |