3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
573396-1G
SIAL573396-1GEA
48.6
EUR
SIAL573396-1G
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ |
MDL:
MFCD00187210 CAS-Nummer: 35005-61-9 EINECS: 252-316-5 |