3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
573418-1G
SIAL573418-1GEA
43.5
EUR
SIAL573418-1G
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183,18 g/mol |
MDL:
MFCD00181811 CAS-Nummer: 325-89-3 |