Bariumchromat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

573906-5G
SIAL573906-5GEA 56.5 EUR
SIAL573906-5G
Bariumchromat, Sigma-Aldrich®
Barium chromate
Formel: BaCrO₄
Molecular Weight: 253,32 g/mol
Schmelzpunkt: 1400 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014180
CAS-Nummer: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,00999

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR