3-(3-Indolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Indol-3-yl)propionsäure, 3-Indolpropionsäure, 3-Indol-3-propionsäure
57400-5G-F
SIAL57400-5G-FEA 90.8 EUR
SIAL57400-5G-F
3-(3-Indolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3-Indolyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005660
CAS-Nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1