Cer(III)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dicertrisulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574201-25G
SIAL574201-25GEA
215
EUR
SIAL574201-25G
Cer(III)sulfat, Sigma-Aldrich®
Cerium(III) sulphate
Formel:
Ce₂O₁₂S₃ Molecular Weight: 568,42 g/mol Dichte: 2,89 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
13454-94-9 EINECS: 236-644-6 |